Documentos clave
L550001-HH
Sigma-Aldrich
Cap B2
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Sinónimos:
Cap B
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
envase
pkg of 1 × 1.25 L (L550251-01)
impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
compatibilidad
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Nota de preparación
Acetonitrile / Pyridine 6/4 (v/v)
Información legal
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
17 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)