Merck
L479160
N-CYCLOHEXYL-N-METHYL-4-((4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-6-YL)OXY)BUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H27NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
357.454
MDL number:
Other Notes