Merck
L473820
3-(1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-1-YL)-N'-(1-(4-HO-3-MEO-PH)ETHYLIDENE)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H19N5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
353.384
MDL number:
Other Notes