Merck
L467774
3-(4-CHLOROPHENYL)-2-[(3-FLUOROBENZYL)SULFANYL]-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H16ClFN2OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
442.965
MDL number:
Other Notes