Merck
L4605
Sigma-Aldrich
L-Lysine monohydrochloride
≥99%
Sinónimos:
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
182.65
Beilstein:
3563889
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
≥99%
actividad óptica
[α]20/D +21°, c = 8 in 5 M HCl
mp
263 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Clave InChI
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)