Merck
L457183
2-(2-(2-((4-BROMOBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(2-CL-PH)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H17BrClN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
486.756
MDL number:
Other Notes