Merck
L443905
N-CYCLOHEXYL-2-{[4-(4-METHOXYPHENYL)-5-(PHENOXYMETHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H28N4O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
452.58
MDL number:
Other Notes