Merck
L429996
METHYL 4-[3-(3-FLUORO-4-METHYLBENZOYL)-4-HYDROXY-5-OXO-1-(3-PYRIDINYLMETHYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-2-YL]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H21FN2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
460.466
MDL number:
Other Notes