Merck
L424552
N-ALLYL-2-IMINO-1-(2-METHOXYETHYL)-10-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H21N5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
367.411
MDL number:
Other Notes