Merck
L420905
2,6-DIMETHYL-4-[(Z)-(6-METHYL-3,7-DIOXO-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZIN-2(3H)-YLIDENE)METHYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H15N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
357.391
MDL number:
Other Notes