Merck
L420581
N-CYCLOPENTYL-1-(3-ETHOXYPROPYL)-2-IMINO-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H27N5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
409.492
MDL number:
Other Notes