Merck
L410489
4-{[(E,2E)-3-(2-FURYL)-2-PROPENYLIDENE]AMINO}-5-(3-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H14N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
326.38
MDL number:
Other Notes