Merck
L406694
5-(3-ISOPROPOXYPHENYL)-4-{[(E)-(3-NITROPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H17N5O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
383.432
MDL number:
Other Notes