Merck
L406678
4-[({[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETYL)AMINO]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H24N4O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
504.634
MDL number:
Other Notes