Merck
L405728
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H18ClN3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
435.936
MDL number:
Other Notes