Merck
L400254
4-BROMO-2-(2-(1-NAPHTHOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H19BrN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
503.356
MDL number:
Other Notes