Merck
L398586
4-BR-2-(2-((4-METHOXYANILINO)(OXO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H20BrN3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
510.348
MDL number:
Other Notes