Merck
L388130
2-ETHOXY-4-(2-((4-ETHYLANILINO)(OXO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C29H31N3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
517.587
MDL number:
Other Notes