Merck
L386073
3-{(E)-[2-(2-{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}-2-OXOACETYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H30N4O6
Número de CAS:
Peso molecular:
542.597
MDL number:
Other Notes