Merck
L385840
4-((E)-{[2-(3-CHLOROPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H20Cl2N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
487.343
MDL number:
Other Notes