Documentos clave
L380045
Sigma-Aldrich
DCI Activator
configured for ABI, 0.25M
Sinónimos:
DCI activator solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
envase
pkg of 6 × 450 mL L380045-06
concentración
29-32 g/L
impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear Appearance of Solution
clear
compatibilidad
configured for ABI
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)