Merck
L372854
N-(2-METHOXYPHENYL)-2-((2E)-2-{[3-(3-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H23N5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
453.505
MDL number:
Other Notes