Merck
L369187
2-(2-(((3-METHYLBENZOYL)AMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H20ClN3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
449.898
MDL number:
Other Notes