Merck
L365262
TERT-BUTYL (2Z)-2-[1-(2-METHOXY-2-OXOETHYL)-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]HYDRAZINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H19N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
333.347
MDL number:
Other Notes