Merck
L353124
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-3-HYDROXY-4-(4-METHOXY-2-METHYLBENZOYL)-5-(3-NITROPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H25N3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
439.472
MDL number:
Other Notes