Merck
L349445
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-5-(4-ETHOXYPHENYL)-3-HYDROXY-4-(4-METHOXY-2-METHYLBENZOYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H30N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
438.528
MDL number:
Other Notes