Merck
L343528
8-[(DIBENZYLAMINO)METHYL]-1,3-DIMETHYL-7-(2-METHYL-2-PROPENYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H29N5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
443.553
MDL number:
Other Notes