Merck
L338575
(4-OXO-5-(3-PYRIDINYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)(PH)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H12N2O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
356.425
MDL number:
Other Notes