Merck
L337951
2-HYDROXY-N'-{6-[(5E)-4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]HEXANOYL}BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H21N3O4S3
Número de CAS:
Peso molecular:
475.611
MDL number:
Other Notes