Merck
L336335
N-BENZYL-N-(TERT-BUTYL)-4-[(5E)-4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H26N2O2S3
Número de CAS:
Peso molecular:
458.668
MDL number:
Other Notes