Merck
L320978
1-(4-CHLOROPHENYL)-3-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H13ClN2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
328.823
MDL number:
Other Notes