Merck
L313211
METHYL ((3-(2-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL)SULFANYL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H16N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
340.404
MDL number:
Other Notes