Merck
L311022
N'-[(E)-(2-METHYLPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H23N5OS
Número de CAS:
Peso molecular:
441.559
MDL number:
Other Notes