Merck
L304956
4-BROMO-2-(2-(4-PROPOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H23BrN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
495.377
MDL number:
Other Notes