Merck
L303275
5-(BENZOYLOXY)-2-(2-(((2-CHLOROBENZOYL)AMINO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H22ClN3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
555.979
MDL number:
Other Notes