Merck
L293466
1-(4-FLUOROPHENYL)-2-({5-[(4-METHOXYBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H15FN2O2S3
Número de CAS:
Peso molecular:
406.523
MDL number:
Other Notes