Merck
L290920
METHYL 4-[({[3-(4-ETHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETYL)AMINO]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C28H27N3O5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
549.672
MDL number:
Other Notes