Merck
L290629
3-(5-((4-BROMOBENZYL)SULFANYL)-4-(4-ETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H19BrN4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
467.391
MDL number:
Other Notes