Merck
L290130
2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H22F3N3O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
529.607
MDL number:
Other Notes