Merck
L289639
1-(4-CHLOROPHENYL)-2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H19ClN4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
450.95
MDL number:
Other Notes