Merck
L288748
N-[4-(ACETYLAMINO)PHENYL]-2-{[3-(4-ETHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H24N4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
488.57
MDL number:
Other Notes