Merck
L287784
4-((3-CHLOROBENZYLIDENE)AMINO)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H10ClN5S
Número de CAS:
Peso molecular:
315.786
MDL number:
Other Notes