Merck
L284238
2-METHOXY-4-(2-(3-NITROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H23N3O7
Número de CAS:
Peso molecular:
477.478
MDL number:
Other Notes