Merck
L261866
2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-3-METHYLBUTANOIC ACID DIHYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C13H17NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
283.284
MDL number:
Other Notes