Merck
L260193
DIMETHYL 1-(3,4-DIMETHOXYBENZOYL)-7-ME-PYRROLO(1,2-A)QUINOLINE-2,3-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H23NO7
Número de CAS:
Peso molecular:
461.476
MDL number:
Other Notes