Merck
L254266
ETHYL 2-(((4-CHLOROPHENOXY)ACETYL)AMINO)-5-METHYL-1,3-THIAZOLE-4-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H15ClN2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
354.815
MDL number:
Other Notes