Merck
L251933
(5-AMINO-1-(3-CHLOROPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL)(4-BROMOPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H11BrClN3O
Número de CAS:
Peso molecular:
376.643
MDL number:
Other Notes