Merck
L245925
(2E)-2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)-3-[4-OXO-2-(1-PIPERIDINYL)-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-3-YL]-2-PROPENENITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H23N5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
393.449
MDL number:
Other Notes