Merck
L243086
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H23ClN4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
479.005
MDL number:
Other Notes