Merck
L242551
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H18ClFN4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
452.942
MDL number:
Other Notes